4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902106-10G PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA 191 EUR
APOSPC902106-10G APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07106763
CAS nummer: 459-20-1