2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902116-1G PC902116-5G
APOSPC902116-1GEA 169 EUR
APOSPC902116-1G APOSPC902116-5G
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20356572
CAS nummer: 81652-57-5