4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902118-1G PC902118-5G
APOSPC902118-1GEA 54.1 EUR
APOSPC902118-1G APOSPC902118-5G
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20039793
CAS nummer: 136272-31-6