2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 676 EUR
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185.146 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185724
CAS nummer: 362640-56-0