1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902128-1G PC902128-25G PC902128-5G
APOSPC902128-1GEA 114 EUR
APOSPC902128-1G APOSPC902128-25G APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₁BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972140
CAS nummer: 1020252-86-1