3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902146-10G PC902146-1G PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA 694 EUR
APOSPC902146-10G APOSPC902146-1G APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848484
CAS nummer: 7087-60-7