4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902199-1G PC902199-5G
APOSPC902199-1GEA 169 EUR
APOSPC902199-1G APOSPC902199-5G
4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole 98%
4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole
Formule: C₈H₆FNS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756452
CAS nummer: 154327-25-0