3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902203-1G PC902203-25G PC902203-5G
APOSPC902203-1GEA 146 EUR
APOSPC902203-1G APOSPC902203-25G APOSPC902203-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214258
CAS nummer: 196301-98-1