4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 271 EUR
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037232
CAS nummer: 86988-02-5