1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902235-1G PC902235-5G
APOSPC902235-1GEA 271 EUR
APOSPC902235-1G APOSPC902235-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol
Formule: C₇H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16065387
CAS nummer: 742096-93-1