1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 52.6 EUR
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620288
CAS nummer: 179011-38-2