1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902255-100G PC902255-5G PC902255-25G
APOSPC902255-100GEA 636 EUR
APOSPC902255-100G APOSPC902255-5G APOSPC902255-25G
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole
Formule: C₉H₈F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19684115
CAS nummer: 1314987-78-4