6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902259-1G PC902259-5G PC902259-25G
APOSPC902259-1GEA 132 EUR
APOSPC902259-1G APOSPC902259-5G APOSPC902259-25G
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981547
CAS nummer: 1330750-46-3