1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902288-1G PC902288-5G PC902288-10G
APOSPC902288-1GEA 169 EUR
APOSPC902288-1G APOSPC902288-5G APOSPC902288-10G
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375041
CAS nummer: 1381944-71-3