5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902319-10G PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA 505 EUR
APOSPC902319-10G APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16744202
CAS nummer: 131885-33-1