N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902322-10G PC902322-1G PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA 505 EUR
APOSPC902322-10G APOSPC902322-1G APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₉H₉FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16744208
CAS nummer: 1248276-34-7