2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 146 EUR
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
MW: 197.208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05980284
CAS nummer: 1352318-38-7