2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
PC902362-1G PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA 146 EUR
APOSPC902362-1G APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
MW: 197.208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05979720
CAS nummer: 89346-55-4