4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902384-1G PC902384-5G
APOSPC902384-1GEA 146 EUR
APOSPC902384-1G APOSPC902384-5G
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
MW: 197.208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05981077
CAS nummer: 893734-52-6