3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 220 EUR
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05981494
CAS nummer: 893734-83-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable