3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902446-1G PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA 220 EUR
APOSPC902446-1G APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
MW: 197.208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05979962
CAS nummer: 10540-33-7