2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 215 EUR
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, Technical Grade
2-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673194
CAS nummer: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III