Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902634-1G PC902634-5G
APOSPC902634-1GEA 269 EUR
APOSPC902634-1G APOSPC902634-5G
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20484495
CAS nummer: 73781-63-2