2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902646-1G PC902646-25G PC902646-5G
APOSPC902646-1GEA 125 EUR
APOSPC902646-1G APOSPC902646-25G APOSPC902646-5G
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline 97%
2,4-Dichloro-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827974
CAS nummer: 50408-95-2