4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902663-1G PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA 534 EUR
APOSPC902663-1G APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215837
CAS nummer: 713-11-1