2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Difluoropyrimidin-2-amine
PC902684-1G PC902684-5G
APOSPC902684-1GEA 106 EUR
APOSPC902684-1G APOSPC902684-5G
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-difluoropyrimidine
Formule: C₄H₃F₂N₃
MW: 131.084 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00233527
CAS nummer: 675-11-6