4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902691-1G PC902691-250MG
APOSPC902691-1GEA 201 EUR
APOSPC902691-1G APOSPC902691-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine
Formule: C₄H₃F₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457061
CAS nummer: 675-12-7