2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902757-1G PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA 220 EUR
APOSPC902757-1G APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909942
CAS nummer: 1547-11-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable