5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902807-1G PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA 505 EUR
APOSPC902807-1G APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835255
CAS nummer: 1003711-65-6