2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902823-1G PC902823-5G
APOSPC902823-1GEA 220 EUR
APOSPC902823-1G APOSPC902823-5G
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₈H₈FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22549309
CAS nummer: 1357626-46-0