2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902872-1G PC902872-5G
APOSPC902872-1GEA 220 EUR
APOSPC902872-1G APOSPC902872-5G
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09833603
CAS nummer: 3828-41-9