6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formule: C₆H₃ClFN₃
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173671
CAS nummer: 99803-85-7