1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 205 EUR
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972174
CAS nummer: 171421-55-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable