2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902965-1G PC902965-250MG
APOSPC902965-1GEA 651 EUR
APOSPC902965-1G APOSPC902965-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26940372
CAS nummer: 1805115-44-9