1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-1G PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-1GEA 65.8 EUR
APOSPC903007-1G APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258678
CAS nummer: 1049730-84-8