5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 395 EUR
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27981294
CAS nummer: 1807211-69-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III