3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903363-1G PC903363-250MG PC903363-5G PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA 330 EUR
APOSPC903363-1G APOSPC903363-250MG APOSPC903363-5G APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28143932
CAS nummer: 1804897-55-9