5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 46.8 EUR
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06739142
CAS nummer: 485841-48-3