2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903647-1G PC903647-250MG
APOSPC903647-1GEA 84.7 EUR
APOSPC903647-1G APOSPC903647-250MG
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752697
CAS nummer: 101349-12-6