Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903659-1G PC903659-250MG
APOSPC903659-1GEA 96.4 EUR
APOSPC903659-1G APOSPC903659-250MG
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042594
CAS nummer: 475561-89-8