4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903669-1G PC903669-5G
APOSPC903669-1GEA 99.3 EUR
APOSPC903669-1G APOSPC903669-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Formule: C₉H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11047031
CAS nummer: 1044768-44-6