3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 139 EUR
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835197
CAS nummer: 170572-50-6