4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903704-1G PC903704-250MG PC903704-5G
APOSPC903704-1GEA 54.1 EUR
APOSPC903704-1G APOSPC903704-250MG APOSPC903704-5G
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formule: C₆H₆ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410760
CAS nummer: 56076-20-1