2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 29.2 EUR
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Br₂FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18089317
CAS nummer: 172377-05-8