1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375075
CAS nummer: 342602-55-5