N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903761-1G PC903761-5G
APOSPC903761-1GEA 220 EUR
APOSPC903761-1G APOSPC903761-5G
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441849
CAS nummer: 366-48-3