8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 256 EUR
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527288
CAS nummer: 1065092-35-4