2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 431 EUR
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399874
CAS nummer: 888739-68-2