4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC903779-100MG PC903779-250MG
APOSPC903779-100MGEA 58.4 EUR
APOSPC903779-100MG APOSPC903779-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781557
CAS nummer: 885520-79-6