Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC903790-10G PC903790-1G PC903790-5G
APOSPC903790-10GEA 760 EUR
APOSPC903790-10G APOSPC903790-1G APOSPC903790-5G
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870183
CAS nummer: 90259-30-6